安全性情報
L021000
Sigma-Aldrich
DCA脱保護
with Dichloromethane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 X 2.5 L
¥90,200
¥90,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
4 X 2.5 L
¥90,200
About This Item
UNSPSCコード:
41116004
NACRES:
NA.21
¥90,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
タイプ
for DNA synthesis
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
フォーム
liquid
保管条件
dry at room temperature
濃度
42.2-51.6 g/L (DCA content, titration)
不純物
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Deblock solution contains dichloroacetic acid (DCA) in dichloromethane that assists in the removal of the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, before the addition of the next phosphoramidite. Removal of the DMT allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
調製ノート
ジクロロメタン/ジクロロ酢酸 97/3 (v/v)
その他情報
Deblock solution containing dichloroacetic acid (DCA) in dichloromethane removes the dimethoxytrityl (DMT) protecting group from the 5′hydroxyl moiety of nucleotides already incorporated into the growing nucleic acid, prior to the addition of the next phosphoramidite. Removal of the DMT allows the unprotected 5′hydroxyl moiety to react with a new phosphoramidite in a subsequent extension reaction.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L020251-4N:
L021000-C:
L020001-C:
L023001-01:4548173240282
L020251-01:
L021000-4X4L:
L021000-2.5L:
L020251-04:4548173240268
L021000-4X2.5L:4548174001707
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3