Merck
JKA7106
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Isocyanate
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥45,800
¥45,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥45,800
About This Item
化学式:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NCO)4
UNSPSCコード:
51171641
NACRES:
NA.23
¥45,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
4arm-PEG10K-Isocyanate, average Mn 10000
フォーム
solid
分子量
average Mn 10000
保管温度
−20°C
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA7106-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)