Merck
JKA13020
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average Mn 5,000, NH2, carboxyl reactive
別名:
Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥50,400
¥50,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥50,400
About This Item
化学式:
CH3(CH2CH2O)4CH2CH2NH2
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
¥50,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
mPEG5-NH2,
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
詳細
Monodisperse PEG. The amine group reacts with a carboxyl group (-COOH) and other amine reactive chemical groups.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA13020-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)