Merck
H4506
Sigma-Aldrich
1-ヘプタンチオール
98%
別名:
ヘプチルメルカプタン, メルカプタンC7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)6SH
CAS番号:
分子量:
132.27
Beilstein:
1731687
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4520 (lit.)
bp
173-176 °C/765 mmHg (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCS
InChI
1S/C7H16S/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI Key
VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
H4506-25G-A:
H4506-VAR-A:
H4506-100G-A:
H4506-BULK-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alif Chebbi et al.
FEMS microbiology letters, 362(14) (2015-06-19)
Hydrogen sulfide (H2S) and thiols (RSH) generated by the phosphate industry cause harmful effects on human health and quality of life. The present study aims to investigate and evaluate a bacterial strain CAT37 isolated from gas-washing wastewaters in terms of
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.