Merck
O1858
Sigma-Aldrich
1-オクタデカンチオール
98%
別名:
オクタデシルメルカプタン, ステアリルメルカプタン, メルカプタンC18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17SH
CAS番号:
分子量:
286.56
Beilstein:
1811934
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
bp
204-210 °C/11 mmHg (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
密度
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C18H38S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
InChI Key
QJAOYSPHSNGHNC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-オクタデカンチオール(ODT)は、広範囲の材料の表面修飾に用いられる自己組織化単分子膜(SAM)として主に使用される長炭素鎖アルカンチオールです。超疎水性を促進し、高水和性と低表面エネルギーを伴います。
アプリケーション
ODTは、有機汚染物質検出を目的とした3D表面増強ラマン分光法(SERS)の基質を調製するために、金ナノ粒子(AuNP)/ニッケル(Ni)フォーム抱合体の表面修飾に使用されます。また、水銀検出、電気化学的分析などの用途を目的としてナノサイズ銅フィルム、グラフェン、シリカなどさまざまな材料の超疎水性を増強するために使用されます。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
O1858-25KG:
O1858-BULK:
O1858-100ML:
O1858-25ML:
O1858-100G:
O1858-25G:
O1858-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrochemical investigation of dynamic interfacial processes at 1-octadecanethiol-modified copper electrodes in halide-containing solutions.
Ma HY, et al.
Electrochimica Acta, 48(28), 4277-4289 (2003)
Three-dimensional superhydrophobic surface-enhanced Raman spectroscopy substrate for sensitive detection of pollutants in real environments.
Zhao H, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(8), 4330-4337 (2015)
Fabrication of super-hydrophobic nano-sized copper films by electroless plating.
Liu X, et al.
Thin Solid Films, 518(14), 3731-3734 (2010)
Adhesion and friction studies of microsphere-patterned surfaces in contact with atomic force microscopy colloidal probe.
Zhang X, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 401(28), 90-96 (2012)
Khalid S Salaita et al.
Nano letters, 6(11), 2493-2498 (2006-11-09)
Experiments that utilize structures generated by dip-pen nanolithography (DPN) as positive resists for fabricating nanohole arrays and lithographic masters are described. The technique takes advantage of the difference in desorption potentials for patterned structures made from 16-mercaptohexadecanoic acid (MHA) and
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.