Merck
H43202
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride
97%
別名:
4-Methyl-2-pyrimidinol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2O · HCl
CAS番号:
分子量:
146.57
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
243 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.Cc1ccnc(O)n1
InChI
1S/C5H6N2O.ClH/c1-4-2-3-6-5(8)7-4;/h2-3H,1H3,(H,6,7,8);1H
InChI Key
FDRYQDWXFZBBAD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H43202-VAR:
H43202-25G:
H43202-BULK:
H43202-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)