アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
59-64 °C
官能基
chloro
thioether
SMILES記法
CSc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H5ClN2S/c1-9-5-7-2-4(6)3-8-5/h2-3H,1H3
InChI Key
YYQOYLZOMFNKKG-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
705950-VAR:
705950-BULK:
705950-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)