Merck
H1259
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-テトラキス(p-ヒドロキシフェニル)エタン
powder
別名:
1,1,2,2-エタンテトラ-p-フェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H22O4
CAS番号:
分子量:
398.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
フォーム
powder
不純物
≤10% residual solvent
white to off-white
SMILES記法
Oc1ccc(cc1)C(C(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C26H22O4/c27-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(28)12-4-18)26(19-5-13-23(29)14-6-19)20-7-15-24(30)16-8-20/h1-16,25-30H
InChI Key
HDPBBNNDDQOWPJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H1259-250MG:
H1259-VAR:
H1259-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)