安全性情報
GF86421483
Gallium/Indium
lump, 10 mm max. lump size, Ga75.5%/In24.5%, weight 100 g, condition liquid at rtp
別名:
GA046100
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥159,200
¥159,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥159,200
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
¥159,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 864-214-83
重量
100 g
塊最大サイズ
10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
GF86421483-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)