Merck
357308
Sigma-Aldrich
インジウム
foil, thickness 0.1 mm, ≥99.995% trace metals basis
別名:
インジウム元素
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1.8 G
¥16,700
7.2 G
¥60,800
¥16,700
出荷予定日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1.8 G
¥16,700
7.2 G
¥60,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
In
CAS番号:
分子量:
114.82
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141719
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥16,700
出荷予定日2025年4月24日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.995% trace metals basis
フォーム
foil
抵抗性
8.37 μΩ-cm
厚さ
0.1 mm
mp
156.6 °C (lit.)
密度
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[In]
InChI
1S/In
InChI Key
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
インジウムフォイルは大きな中性子捕獲断面積を持つことから、熱中性子捕獲を目的として核施設で広く使用されています。同じ理由により、暴露量測定のための線量計でも使用されています。[1][2] インジウムフォイルは、炉心部での中性子とフォトン強度同時モニタリングのために研究されました。[2]
アプリケーション
インジウムフォイル(表面処理なし)上でのガリウム-インジウム共晶合金の濡れ特性を調査しました。[3]
数量
1.8 g = 50 × 50 mm。7.2 g = 100 × 100 mm
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
357308-BULK:
357308-VAR:
357308-7.2G:
357308-1.8G:
357308-1.8G-PW:
357308-7.2G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
Rebecca K Kramer et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 30(2), 533-539 (2013-12-24)
Liquid-embedded elastomer electronics have recently attracted much attention as key elements of highly deformable and "soft" electromechanical systems. Many of these fluid-elastomer composites utilize liquid metal alloys because of their high conductivities and inherent compliance. Understanding how these alloys interface
Activation detection using indium foils for simultaneous monitoring neutron and photon intensities in a reactor core.
Chao JH and Chiang AC
Radiation Measurements, 45, 1024-1033 (2010)
Recalibration of Indium foil for personnel screening in criticality accidents
Takada C, et al.
Radiation Protection Dosimetry, 144(1-4), 575-579 (2010)
Juan Zhou et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(22), 2237-2239 (2013-02-12)
A reduced graphene oxide (RGO)-ZnIn(2)S(4) nanosheet composite was successfully synthesized via an in situ controlled growth process. The as-obtained RGO-ZnIn(2)S(4) composite showed excellent visible light H(2) production activity in the absence of noble metal cocatalysts.
J S Fandiño et al.
Optics express, 21(3), 3726-3736 (2013-03-14)
We report the design, fabrication and characterization of an integrated frequency discriminator on InP technology for microwave photonic phase modulated links. The optical chip is, to the best of our knowledge, the first reported in an active platform and the
質問
  1. Hello. I am interested in an indium foil, Product 357308. I am wondering whether the foil had been as-rolled or rolled then post-annealed. I would appreciate your reply. Best regards, Bo
    1 回答
    1. This indium ribbon is "as rolled" with no post-process annealing.