Merck
GF84911755
Cesium
lump, 5 mm max. lump size, weight 1 g, purity 99.9%
別名:
CS006100
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥157,000
¥157,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥157,000
About This Item
UNSPSCコード:
12141801
NACRES:
NA.23
¥157,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.9%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 849-117-55
重量
1 g
塊最大サイズ
5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)