GF13969198
別名:
CS006100
GF13969198-1EA
¥510,700
1 of 10
Sigma-Aldrich
239240
セシウム
276332
ルビジウム
GF84911755
Cesium
GF42099981
Rubidium
GF60507019
ランタン
499811
リチウム
244864
カリウム
449733
塩化セシウム
GF47159826
Z327344
BRAND® graduated cylinder, PMP
99.9%
lumps
Goodfellow 139-691-98
5 g
5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Danger
Skin Corr. 1B - Water-react 1
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
GF13969198-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.