Merck
276332
Sigma-Aldrich
ルビジウム
ingot, 99.6% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥29,100
5 G
¥49,600
¥29,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥29,100
5 G
¥49,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Rb
CAS番号:
分子量:
85.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101711
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥29,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.6% trace metals basis
フォーム
ingot
反応適合性
reagent type: reductant
包装
pkg of Packaged in: Breakseal Ampule
抵抗性
11.0 μΩ-cm, 20°C
不純物
0.2-0.4% Cs
bp
686 °C (lit.)
mp
38-39 °C (lit.)
密度
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Rb]
InChI
1S/Rb
InChI Key
IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ルビジウムは、 レピドライトからのリチウムの精製で、副産物として得られる 電気陽性度が高いアルカリ金属です。光電子増倍管、 レーザー冷却、原子時計、光電池、核医学、特殊ガラスなどに使用されています。
アプリケーション
ルビジウムは、ルビジウムヒドラジニドボラン(RbN2H3BH3)を合成する出発物質として使用できます。
また、還元型の多環芳香族炭化水素の合成で還元剤としても使用できます。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
276332-BULK:
276332-VAR:
276332-1G-PW:
276332-5G-PW:
276332-5G:
276332-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Fabiana Lilian Martínez et al.
Environmental geochemistry and health, 41(2), 529-543 (2018-07-12)
The Salar del Hombre Muerto is a flat salt with great microbial activity despite the existing extreme conditions like high altitude, lack of water, low level of oxygen, high radiation and high concentration of sodium and lithium chloride. Despite these
Romain Parret et al.
ACS nano, 7(1), 165-173 (2012-12-01)
We report in situ Raman scattering experiments on single-layer graphene (SLG) and Bernal bilayer graphene (BLG) during exposure to rubidium vapor. The G- and 2D-band evolutions with doping time are presented and analyzed. On SLG, the extended doping range scanned
A D Tranter et al.
Nature communications, 9(1), 4360-4360 (2018-10-21)
Machine learning based on artificial neural networks has emerged as an efficient means to develop empirical models of complex systems. Cold atomic ensembles have become commonplace in laboratories around the world, however, many-body interactions give rise to complex dynamics that
Heidi M Sampson et al.
Orphanet journal of rare diseases, 8, 11-11 (2013-01-16)
Many genetic diseases are due to defects in protein trafficking where the mutant protein is recognized by the quality control systems, retained in the endoplasmic reticulum (ER), and degraded by the proteasome. In many cases, the mutant protein retains function
Hongmei Cao et al.
Biosensors & bioelectronics, 41, 911-915 (2012-11-06)
A novel melamine electrochemiluminescence (ECL) sensor was developed based on mesoporous SiO(2) nanospheres/Ru(bpy)(3)(2+)/Nafion modified electrodes. The homogeneous mesoporous silica nanospheres, synthesized using modified Stöber sol-gel process, were characterized by Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM), Transmission Electron Microscopy (TEM) and
質問
1–2/2 質問  
  1. We are interested in purchasing a rubidium ingot (product no. 276332-1G). Could you please confirm if this is of natural abundance Rb or enriched 85Rb? I will provide all the necessary details for a quotation once I hear back from you. Thank you.
    1 回答
    1. This material is not specifically isolated or tested for the presence of specific isotopes. The naturally occurring ratio of each is approximately 72% stable isotope 85Rb, and 28% slightly radioactive 87Rb. This product is expected to have the same or a similar profile.
      役に立ちましたか?
  2. Are the Rubidium ingots (276332-1G) that you deliver in an ampule, stored in vacuum or in an inert gas?
    1 回答
    1. This product is packaged in sealed ampules under an Argon.