安全性情報
GF54609015
Vanadium nitride
powder, max. particle size 150 micron, weight 10 g, purity 99%
別名:
V 536010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥61,850
¥61,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥61,850
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥61,850
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 546-090-15
重量
10 g
部分最大サイズ
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
GF54609015-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)