Merck
GF88766230
Vanadium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
別名:
V 536010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥408,400
¥408,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥408,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥408,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 887-662-30
重量
200 g
部分最大サイズ
150 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)