Merck
GF54386130
ニッケル
powder, max. particle size 250 micron, weight 200 g, purity 99.5+%
別名:
NI006010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥61,140
¥61,140
出荷予定日2025年4月26日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥61,140
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ni
CAS番号:
分子量:
58.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141729
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥61,140
出荷予定日2025年4月26日
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 543-861-30
抵抗性
6.97 μΩ-cm, 20°C
重量
200 g
部分最大サイズ
250 μm
bp
2732 °C (lit.)
mp
1453 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChI Key
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract,Skin
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF54386130-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)