アッセイ
>99.99% trace metals basis
形状
granular
抵抗性
9.71 μΩ-cm
粒径
10-40 mesh
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI Key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Progress and perspectives on iron-based electrode materials for alkali metal-ion batteries: a critical review.:この概説では、アルカリ金属イオン電池における鉄系電極材料の最近の進展および展望を探索し、高エネルギー密度および持続可能なエネルギー貯蔵のソリューションとしての可能性を強調しています(Li et al., 2024)。
- Iron-Based Electrodes Meet Water-Based Preparation, Fluorine-Free Electrolyte and Binder::この研究では、鉄系電極の開発における水系調製法およびフッ素フリー電解質の使用について調査し、リチウムイオン電池生産のより持続可能なアプローチを提案しています(Valvo et al., 2017)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
21 °C
適用法令
Jan Code
413054-VAR:
413054-25G:
413054-5G:
413054-BULK:
試験成績書(COA)
資料
高遷移金属シリサイドの異方性熱電変換デバイスへの応用について紹介します。
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.