アッセイ
98%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 501-671-33
抵抗性
9.71 μΩ-cm
重量
1000 g
平均粒径
1-6 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI Key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
21 °C
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
鉄粉
危険等級III
Jan Code
GF50167133-1EA:
試験成績書(COA)