Merck
209686
Sigma-Aldrich
イリジウム
powder, 99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥27,000
¥27,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥27,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ir
CAS番号:
分子量:
192.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141720
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥27,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
抵抗性
4.71 μΩ-cm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
密度
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI Key
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
イリジウムは、希少で高密度の遷移金属であり、プラチナ族に属します。また、その顕著な物理的・化学的特性でも知られています。イリジウムは融点が高く、高温でも安定しているため、結晶成長用のるつぼなど高温で使用する用途や、極端な条件下で稼働する装置に使用されています。また、耐食性と電気伝導性に優れているため、電気接点や電極にも使用されています。さらに、水素化、水分解、C-C カップリング、オレフィンメタセシスなど、さまざまな有機反応の触媒としても使用されています。
アプリケーション
  • 酸性媒体における効率的水酸化のためのイリジウムベースの二重ペロブスカイト:この研究は、材料科学におけるエネルギー関連用途に重要な、水酸化のための高い活性と安定性を維持しながらイリジウム含有量を減少させるイリジウムベースの二重ペロブスカイトの開発に焦点を当てています(Diaz-Morales et al., 2016)。
  • 酸化イリジウムに対する酸素発生反応機構の理解における最近の進歩:この論文では、工業用途における触媒プロセスの改善に不可欠な酸化イリジウムの酸素発生反応(OER)機構についての洞察を示しています(Naito et al., 2021)。
  • 酸化イリジウムの製造と応用:レビュー:この包括的レビューでは、創薬と材料科学の両方に関連する酸化イリジウムのさまざまな製造方法とその用途、特にセンサーと触媒における用途について論じています(Chen et al., 2020)。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
209686-2.5G:
209686-VAR:
209686-BULK:
209686-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
José Luis Núñez-Rico et al.
Organic letters, 15(8), 2066-2069 (2013-04-12)
Iridium(I) complexes of enantiomerically pure phosphine-phosphite ligands ([Ir(Cl)(cod)(P-OP)]) efficiently catalyze the enantioselective hydrogenation of diverse C═N-containing heterocyclic compounds (benzoxazines, benzoxazinones, benzothiazinones, and quinoxalinones; 25 examples, up to 99% ee). A substrate-to-catalyst ratio as high as 2000:1 was reached.
Yuyang Zhou et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(31), 3230-3232 (2013-03-14)
Five iridium(III) complexes with two N-heterocyclic carbene (NHC) ligands and an ancillary ligand have been designed and successfully synthesized. With multicolor photoluminescence and low toxicity, these carbene complexes were tested, for the first time, as living cell imaging reagents and
Le Guo et al.
Organic letters, 15(5), 1144-1147 (2013-02-16)
The first α-alkylation of unactivated amides with primary alcohols is described. An effective and robust iridium pincer complex has been developed for selective α-alkylation of tertiary and secondary acetamides involving a "borrowing hydrogen" methodology. The method is compatible with alcohols
Shiguang Pan et al.
Organic letters, 15(8), 1902-1905 (2013-04-02)
A cationic Ir(I) complex-catalyzed O-to-N-alkyl migration in 2-alkoxypyridines bearing a secondary alkyl group on the oxygen atom by C-O bond cleavage is described. The present transformation gave various N-alkylpyridones in moderate to good yields. The addition of sodium acetate played
Rui Cao et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(9), 3636-3644 (2013-04-19)
The cellular behavior and toxicity effect of organometallic complexes depend largely on their peripheral ligands. In this study, we have synthesized a series of novel luminescent cationic iridium(III) complexes by tuning the ancillary N(∧)N ligand based on a structure [Ir(ppy)2(N(∧)N)](+)
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. id would like to know the size particle of your product code 209686
    1 回答
    1. The particle size is not determined for this product.