Merck
GF47660418
powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.+%
別名:
FE006020
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥40,110
¥40,110
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥40,110
About This Item
化学式:
Fe
CAS番号:
分子量:
55.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141721
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥40,110
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 476-604-18
抵抗性
9.71 μΩ-cm
重量
1000 g
部分最大サイズ
60 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
密度
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChI Key
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Jan Code
GF47660418-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
鉄 puriss. p.a., carbonyl-Iron powder, low in magnesium and manganese compounds, ≥99.5% (RT)
Sigma-Aldrich
44890
鉄 granular, 10-40 mesh, >99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
413054
Carbonyl iron ≥97% Fe basis
Sigma-Aldrich
C3518
Carbonyl iron