GF49736717
別名:
ES305920
GF49736717-1EA
¥53,190
1 of 10
Sigma-Aldrich
434272
ポリエチレン
434264
89904
ポリスチレンマイクロ粒子
GF14511215
ポリエチレンテレフタレート
Supelco
72986
GF09529768
アルミニウム
43302
38534
ポリ乳酸
81388
ポリ塩化ビニル
C9802
カバーガラス
monofilament
Goodfellow 497-367-17
50 m
0.2 mm
Electronic Materials
Specialty & Smart Polymers
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.