GF37536396
別名:
NI516011
GF37536396-1EA
¥45,950
1 of 10
Sigma-Aldrich
399523
酸化ニッケル(II)
203882
GF63811795
酸化ニッケル
481793
637130
GF22948094
266639
コバルト
266981
ニッケル
202118
酸化ハフニウム(IV)
GF30173420
powder
Goodfellow 375-363-96
100 g
green
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
エネルギー材料
酸化物・セラミックス
Danger
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Lungs
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
特定第一種指定化学物質
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GF37536396-1EA:4548173358185
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.