GF22948094
別名:
NI516010
GF22948094-1EA
¥45,960
1 of 10
GF30173420
酸化ニッケル
Sigma-Aldrich
203882
酸化ニッケル(II)
GF63811795
774545
266981
ニッケル
GF17641346
637130
366986
モリブデン
1.12277
Nickel
203904
powder
Goodfellow 229-480-94
100 g
black
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
酸化物・セラミックス
Danger
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Lungs
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
特定第一種指定化学物質
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GF22948094-1EA:4548173358178
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
サポートが必要な場合は、お問い合わせください カスタマーサポート
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 2
72262
Nickel (IV) oxide