GF36390809
別名:
NI000330
GF36390809-1EA
¥124,500
1 of 10
Sigma-Aldrich
357588
ニッケル
267074
GF48547693
ビスマス
266981
GF38924310
Stainless steel - AISI 316l
203904
265462
356808
鉄
GF55981659
Copper/nickel
267058
≥99.99%
foil
Goodfellow 363-908-09
6.97 μΩ-cm, 20°C
100 × 200 mm
0.025 mm
2732 °C (lit.)
1453 °C (lit.)
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
[Ni]
1S/Ni
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
エネルギー材料
高純度金属・合金
Danger
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
第一種指定化学物質
名称等を通知すべき危険物及び有害物
GF36390809-1EA: GF36390809-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.