安全性情報
GF38924310
Stainless steel - AISI 316l
powder, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, max. particle size 45 micron, weight 50 g, condition atomized
別名:
FF216040
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥51,920
¥51,920
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥51,920
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
¥51,920
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 389-243-10
重量
50 g
部分最大サイズ
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF38924310-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)