GF34473146
別名:
Y 603010
1 of 10
Sigma-Aldrich
205168
酸化イットリウム(III)
267651
ジルコニウム
403296
348864
チタン
357464
イットリウムバリウム酸化銅
GF09142613
Yttrium oxide
204927
419141
244651
酸化スズ(IV)
328626
sheet
Goodfellow 344-731-46
10 mm 10 mm
0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
酸化物・セラミックス
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.