Merck
328626
Sigma-Aldrich
イットリウムバリウム酸化銅
powder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
YBa2Cu3Ox, x ~ 6.7-9.5
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
SMILES記法
O=[Cu].O=[Ba].O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/Ba.Cu.5O.2Y
InChI Key
OHBOMLDLKVPQKS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
328626-10G:4548173135724
328626-250G:
328626-50G:4548173135731
328626-VAR:
328626-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
W Krakow
Journal of electron microscopy technique, 18(3), 277-290 (1991-07-01)
A new method has been developed for simulating high resolution electron microscope images of weak phase objects via a digital television frame store system and fast Fourier transforms of a graphical representation of structures containing several atomic species. Here masks
Zhonghua Zhu et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(11), 3859-3863 (2012-02-14)
Nanoparticles of superconducting YBa(2)Cu(3)O(7-δ) were synthesized via a citrate pyrolysis technique. Room temperature ferromagnetism was revealed in the samples by a vibrating sample magnetometer. Electron spin resonance spectra at selected temperatures indicated that there is a transition from the normal
Kartik Venkataraman et al.
Applied spectroscopy, 59(5), 639-649 (2005-06-23)
Thin film embodiments of MBa2Cu3O7-x (MBCO, M = yttrium or a rare-earth metal) prepared by several different deposition methods on a variety of substrates were investigated by Raman microspectroscopy. Several of the unique characterization capabilities of Raman spectroscopy in the