Merck
GF09142613
Yttrium oxide
sheet, thickness 2.0 mm, 10 mm diameter
別名:
Y 603020
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 091-426-13
直径
10 mm
10 mm
厚さ
2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Y2O3以外の成分はどれぐらい含まれているのでしょうか?
    1 回答
    1. The purity of the Yttrium oxide is not determined. The full composition of this product is considered proprietary, however no binders are present.