Merck
GF33912985
イリジウム
powder, max. particle size 50 micron, weight 1 g, purity 99.9%
別名:
IR006012
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥152,400
¥152,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥152,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ir
CAS番号:
分子量:
192.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141720
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥152,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 339-129-85
抵抗性
4.71 μΩ-cm
重量
1 g
部分最大サイズ
50 μm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
密度
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI Key
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Jan Code
GF33912985-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)