アッセイ
99.995%
形状
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 741-167-28
抵抗性
4.71 μΩ-cm
重量
1 g
部分最大サイズ
850 (micron)
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
密度
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI Key
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Jan Code
GF74116728-1EA:
試験成績書(COA)