Merck
GF07750403
ケイ素
powder, max. particle size 45 micron, weight 100 g, purity 99.5%
別名:
SI006015
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥68,870
¥68,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥68,870
About This Item
化学式:
Si
CAS番号:
分子量:
28.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141911
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥68,870
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.5%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 077-504-03
重量
100 g
部分最大サイズ
45 μm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
密度
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Si]
InChI
1S/Si
InChI Key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 2
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級II
第一種可燃性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF07750403-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
ケイ素 powder, 45 max. part. size (micron), weight 20 g, high purity 99.998%
GF86772202
ケイ素
ケイ素 powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 97.5%
GF63403152
ケイ素
ケイ素 powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.95%
GF92116997
ケイ素
ケイ素 powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.95%
GF69448450
ケイ素