Merck
357391
Sigma-Aldrich
炭化ケイ素
−400 mesh particle size, ≥97.5%
別名:
Carbon silicide, Carborundum, Methanidylidynesilanylium, Silicon monocarbide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiC
CAS番号:
分子量:
40.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
hexagonal phase
品質水準
アッセイ
≥97.5%
フォーム
powder
粒径
−400 mesh
mp
2700 °C (lit.)
密度
3.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[C-]#[Si+]
InChI
1S/CSi/c1-2
InChI Key
HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
炭化ケイ素(SiC)は、ケイ素と炭素の2層が密に重層した半導電性材料です。優れた熱機械的特性と電気的特性を有するため、さまざまなエレクトロニクスおよびオプトエレクトロニクスの用途で役立ちます。
アプリケーション
SiCは主に以下のような用途に使用されています。微細構造、 オプトエレクトロニクス機器 (発光ダイオード(LED)、UV検出器)、 高温エレクトロニクス(核エレクトロニクス)、 および高周波数機器などの用途のベース材料として使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
357391-1KG:4548173938547
357391-VAR:
357391-250G:4548173938554
357391-BULK:
357391-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Silicon carbide powder, max. particle size 75 micron, weight 200 g, purity 98.7%
GF19379920
Silicon carbide
Silicon carbide powder, mean particle size 0.1-1 micron, weight 200 g, purity 99%
GF09680160
Silicon carbide
Emanuele Rizzuto et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 19(23) (2019-11-27)
In this paper, the characterization of the main techniques and transducers employed to measure local and global strains induced by uniaxial loading of murine tibiae is presented. Micro strain gauges and digital image correlation (DIC) were tested to measure local
Fundamentals of silicon carbide technology: growth, characterization, devices and applications
Fundamentals of silicon carbide technology: growth, characterization, devices and applications (2014)
Properties of silicon carbide (1995)
A high-density, high-efficiency, isolated on-board vehicle battery charger utilizing silicon carbide power devices
Whitaker B, et al.
IEEE Transactions on Power Electronics, 29(5), 2606-2617 (2013)
Optical polarization of nuclear spins in silicon carbide
Falk AL, et al.
Physical Review Letters, 114(24), 247603-247603 (2015)
資料
酸化物、酸窒化物、窒化物などに少量の希土類や遷移金属元素をドープして合成した高性能無機材料を蛍光体とした、固体照明デバイスについて解説しました。
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.