安全性情報
GF03232965
Lanthanum oxide
powder, max. particle size 200 micron, weight 100 g
別名:
LA546010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥105,300
¥105,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥105,300
About This Item
UNSPSCコード:
12352303
NACRES:
NA.23
¥105,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 032-329-65
重量
100 g
部分最大サイズ
200 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF03232965-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1