安全性情報
GF54503557
アルミナ
powder, mean particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99.9%
別名:
AL606010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥33,560
¥33,560
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥33,560
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
¥33,560
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 545-035-57
重量
200 g
平均粒径
45 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
GF54503557-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)