Merck
199923
Sigma-Aldrich
酸化ランタン(III)
99.99% trace metals basis
別名:
三酸化ランタン, 三酸化二ランタン, 酸化ランタン, 酸化ランタン(3+)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥14,400
500 G
¥43,800
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥14,400
500 G
¥43,800
About This Item
化学式:
La2O3
CAS番号:
分子量:
325.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
密度
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
InChI Key
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
La2O3 は、空のLn-4fシェルを備えたワイドバンドギャップのp型半導体で、光学材料、誘電体、導電性セラミックの製造に広く使用されています。La2O3は、多くの有機変換で触媒としても使用できます。
アプリケーション
LAMOX高速イオン伝導体および超伝導体の前駆体。
酸化ランタン(III)は、放射線遮蔽ガラスを製造する際のドーパントとして使用できます。たとえば、廃ソーダ石灰ガラスに添加して、ガラスの線減衰係数や放射線遮蔽特性を向上できます。
ジフェニルスルフィドおよびセレン化物の合成や、ハロゲン化アリールと複素芳香族アミンのC-Nクロスカップリングで、リサイクル可能な触媒系として使用できます。
また、金触媒でメタノールを選択的に酸化する促進剤または担体材料としても使用できます。
特徴および利点
  • 高屈折率
  • 低分散
  • ガラス基質中で無色
  • 効率的で安価、リサイクル可能な触媒
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
199923-VAR:
199923-BULK:
199923-100G:
199923-500G:
199923-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yuhui Ma et al.
Nanotoxicology, 5(4), 743-753 (2011-01-26)
With the increasing applications of metal-based nanoparticles in various commercial products, it is necessary to address their environmental fate and potential toxicity. In this work, we assessed the phytotoxicity of lanthanum oxide (La₂O₃) NPs to cucumber plants and determined its
Tiziano Montini et al.
ChemSusChem, 3(5), 619-628 (2010-04-28)
Glycerol is the main byproduct of biodiesel production and its increased production volume derives from the increasing demand for biofuels. The conversion of glycerol to hydrogen-rich mixtures presents an attractive route towards sustainable biodiesel production. Here we explored the use
Hyun Ju Park et al.
Bioresource technology, 101 Suppl 1, S83-S85 (2009-07-29)
Fast pyrolysis of sewage sludge was carried out under different reaction conditions, and its effects on bio-oil characteristics were studied. The effect of metal oxide catalysts on the removal of chlorine in the bio-oil was also investigated for four types
Anita J Vincent-Johnson et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 25(3), 035901-035901 (2012-12-12)
Upon excitation in thin oxide films by infrared radiation, radiative polaritons are formed with complex angular frequency ω, according to the theory of Kliewer and Fuchs (1966 Phys. Rev. 150 573). We show that radiative polaritons leak radiation with frequency
Lukas C Gerber et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 48(32), 3869-3871 (2012-03-14)
Lanthanum oxide nanoparticles were utilized to scavenge phosphate from microbial growth media for the use of targeted nutrient starvation as an antimicrobial strategy. Only in phosphate poor environments a toxic effect was observed. The effect was shown on Escherichia coli
資料
ニッケル・水素電池用金属水素化物、特に二次電池に関しての希土類金属間化合物とそれらの構造、特性、技術、応用例について紹介します。
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。
質問
1–4/4 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What is the particle size of Product 199923?
    1 回答
    1. The particle size for this product has not been determined. However, historical information indicates that it is greater than 1 µm.
      役に立ちましたか?
  4. What is the particle size of this product?
    1 回答
    1. The particle size for this product has not been determined. Historical information indicates only that it is >1 um.