Merck
232033
Sigma-Aldrich
酸化チタン(IV)、アナターゼ
powder, 99.8% trace metals basis
別名:
二酸化チタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TiO2
CAS番号:
分子量:
79.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.8% trace metals basis
形状
powder
mp
1825 °C (lit.)
密度
3.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI Key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化チタン(IV)は、太陽光発電や環境修復分野で広く使用されている、化学的に不活性で無毒な半導体材料です。アナターゼの光触媒活性は、他の多型酸化チタンよりも優れています。
アプリケーション
酸化チタン(IV)は、以下の用途で前駆体として使用できます。
  • 水溶液から銅を除去するTiO2/ZnO-アルギン酸カルシウム光触媒の合成。
  • バイオセンシング用に移植可能な複合生体電極の製造。
また、微生物燃料電池(MFC)の性能向上のため、陽極修飾用のナノ粒子成長開始剤としても使用できます。
特徴および利点
  • 高い 電子移動度
  • 低い 誘電率
  • 低い 酸素吸着能
  • 高い フェルミ準位
  • 高い 水酸化度
  • 優れた 生体適合性
  • 耐食性
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
232033-BULK:
232033-5G:
232033-500G:4548173927879
232033-2KG:
232033-100G:4548173927862
232033-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhiyuan Liu et al.
Environmental science and pollution research international, 29(16), 23352-23360 (2021-11-24)
The occurrence of titanium dioxide nanoparticle (TNP), an emerging contaminant, in Taihu Lake of China was investigated. Ti was present at a concentration of 224 ± 59 μg/L in the water samples collected from a water source in east Taihu
Qi Fang et al.
Biomedical optics express, 10(8), 4034-4049 (2019-08-28)
Optical coherence elastography (OCE) has been proposed for a range of clinical applications. However, the majority of these studies have been performed using bulky, lab-based imaging systems. A compact, handheld imaging probe would accelerate clinical translation, however, to date, this
Qi Fang et al.
Biomedical optics express, 10(8), 4034-4049 (2019-08-28)
Optical coherence elastography (OCE) has been proposed for a range of clinical applications. However, the majority of these studies have been performed using bulky, lab-based imaging systems. A compact, handheld imaging probe would accelerate clinical translation, however, to date, this
Sanjay Thorat et al.
Dental materials journal, 31(4), 635-644 (2012-08-07)
A photo-polymerizable Bisphenol-A diglycidylether methacrylate resin was characterized by Fourier transform infrared spectroscopy after its irradiation under different conditions to identify the best curing. Bonding-agent free composites with particles of ball-milled glass, silica and titania at loading of 10 and
Brooke Krajancich et al.
Biomedical optics express, 10(1), 226-241 (2019-02-19)
Handheld imaging probes are needed to extend the clinical translation of optical elastography to in vivo applications, yet such probes have received little attention. In this paper, we present the first demonstration of optical palpation using a handheld probe. Optical
資料
陽極酸化チタニアナノチューブ(TiNT)についてご紹介します。チタニアが持つ優れた材料特性と、ナノチューブの制御された構造によって得られる高表面積との組み合わせが相まって、多くの用途で活用されることが予想されます。
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.