Merck
B57001
Sigma-Aldrich
2-ブロモベンズアルデヒド
98%
別名:
2-ホルミルブロモベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
185.02
Beilstein:
636132
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.595 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
密度
1.585 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H5BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-5H
InChI Key
NDOPHXWIAZIXPR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ブロモベンズアルデヒドは、炭素-炭素または炭素-ヘテロ原子結合を形成するクロスカップリング反応である鈴木-宮浦反応およびバックワルド・ハートウィッグ反応で使用される多用途の構成要素です。
アプリケーション
2-ブロモベンズアルデヒドの合成用途は以下の通りです:
  • 銅触媒カスケード反応によるアザ縮合多環式キノリンの合成
  • N-アリールヒドラジドとのCuI触媒カップリングによる1-置換インダゾールの合成
  • 抗癌剤(-)-タキソールの全合成の重要な出発物質です
  • 2-ブロモベンズアルデヒドと不飽和イミンから生じる末端アセチレンのパラジウム/銅触媒カップリング及び環化反応は、decumbenine Bを含む様々なイソキノリンの合成に使用されます
  • 2-(トリメチルシリル)アリールトリフラートからin situで生成されるアラインを、パラジウム(0)触媒存在下で2-ブロモベンズアルデヒドと環化反応させることによって、フルオレン-9-オンを合成することができます
  • 様々なステロイド骨格の構築にも使用され、A環が2-ブロモベンズアルデヒドに由来します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
B57001-10KG:
B57001-VAR:
B57001-10G:
B57001-5KG:
B57001-BULK:
B57001-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Assembly of N, N-Disubstituted Hydrazines and 1-Aryl-1 H-indazoles via Copper-Catalyzed Coupling Reactions.
Xiong X, et al.
Organic Letters, 14(10), 2552-2555 (2012)
Synthesis of isoquinolines and pyridines by the palladium/copper-catalyzed coupling and cyclization of terminal acetylenes and unsaturated imines: the total synthesis of decumbenine B.
Roesch K R and Larock R C
The Journal of Organic Chemistry, 67(1), 86-94 (2002)
Enantioselective total synthesis of (?)-taxol.
Kusama H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(16), 3811-3820 (2000)
A gold-catalyzed domino process to the steroid framework.
Hildebrandt D and Dyker G
The Journal of Organic Chemistry, 71(18), 6728-6733 (2006)
Palladium-catalyzed one-pot Suzuki-Miyaura cross coupling followed by oxidative lactonization: a novel and efficient route for the one-pot synthesis of benzo [c] chromene-6-ones
R Singha, et al.
Tetrahedron Letters, 54, 657-660 (2013)