Merck
529168
Sigma-Aldrich
2-(トリフルオロメトキシ)ベンズアルデヒド
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,840
¥8,840
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,840
About This Item
化学式:
F3COC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
190.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,840
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
77 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)13-7-4-2-1-3-6(7)5-12/h1-5H
InChI Key
CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde may be used in the synthesis of tert-butyl N-[4-chloro-2-[α-hydroxy-α-2-(trifluoromethoxy)phenyl]]carbamate.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
153.0 °F - closed cup
引火点(℃)
67.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
529168-5G:
529168-VAR:
529168-BULK:
529168-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Frédéric Leroux et al.
The Journal of organic chemistry, 68(12), 4693-4699 (2003-06-07)
Trifluoromethoxy-substituted anilines undergo hydrogen/lithium permutation ("metalation") with optional site selectivity depending on the N-protective group employed. N-tert-Butoxycarbonyl-2- and -4-(trifluoromethoxy)aniline react with tert-butyllithium at the nitrogen-adjacent 6- and 2-position affording, after electrophilic trapping, products 1-6. In contrast, deprotonation of the para