Merck
F13355
Sigma-Aldrich
3-フルオロフェニルアセトニトリル
99%
別名:
3-フルオロベンジルシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
135.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
bp
113-114 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6FN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
InChI Key
DEJPYROXSVVWIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
F13355-VAR:
F13355-BULK:
F13355-5G:4548173196121
F13355-25G:4548173196114
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)