Merck
C24795
Sigma-Aldrich
2-クロロベンゾニトリル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥7,340
¥7,340
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥7,340
About This Item
化学式:
ClC6H4CN
CAS番号:
分子量:
137.57
Beilstein:
1363916
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,340
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
bp
232 °C (lit.)
mp
43-46 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H4ClN/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H
InChI Key
NHWQMJMIYICNBP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C24795-100G:4548173190945
C24795-1KG:4548173190952
C24795-VAR:
C24795-5G:4548173190969
C24795-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Leandro Val Sayson et al.
Psychopharmacology, 236(7), 2201-2210 (2019-03-21)
Depressive syndrome or depression is a debilitating brain disorder affecting numerous people worldwide. Although readily available, current antidepressants have low remission rates and late onset times. Recently, N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor antagonists, like ketamine and methoxetamine (MXE), were found to elicit