Merck
F12006
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-5-ニトロトルエン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥3,464
¥3,464
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥3,464
About This Item
化学式:
CH3C6H3(NO2)F
CAS番号:
分子量:
155.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,464
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
bp
99-100 °C/13 mmHg (lit.)
mp
38-40 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(ccc1F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6FNO2/c1-5-4-6(9(10)11)2-3-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI Key
XUCYJGMIICONES-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F - closed cup
引火点(℃)
105 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F12006-10G:
F12006-VAR:
F12006-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)