Merck
510424
Sigma-Aldrich
3-Butylthiophene
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12S
CAS番号:
分子量:
140.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.501 (lit.)
bp
181-183 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCc1ccsc1
InChI
1S/C8H12S/c1-2-3-4-8-5-6-9-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI Key
KPOCSQCZXMATFR-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Butylthiophene is an alkylthiophene.
法的情報
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
510424-5G:
510424-VAR:
510424-BULK:
510424-1G:
試験成績書(COA)