Merck
E13814
Sigma-Aldrich
エチル 2-ブロモ酪酸塩
Ethyl 2-bromobutyrate
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥8,490
¥8,490
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥8,490
About This Item
化学式:
CH3CH2CHBrCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
195.05
Beilstein:
969841
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,490
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
177 °C (lit.)
密度
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)C(Br)CC
InChI
1S/C6H11BrO2/c1-3-5(7)6(8)9-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
XIMFCGSNSKXPBO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E13814-BULK:
E13814-5G:
E13814-VAR:
E13814-5ML:
E13814-100G:
E13814-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daria Kupczyk et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(18) (2020-09-19)
Glucocorticoid metabolism at the tissue level is regulated by two isoenzymes 11β-hydroxysteroid dehydrogenase (11β-HSD), which mutually convert biologically active cortisol and inactive cortisone. Recent research is focused on the role of 11β-HSD1 and 11β-HSD2 as autocrine factors of tumor cell
Renata Studzińska et al.
Chemistry & biodiversity, 16(6), e1900065-e1900065 (2019-04-24)
11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1) is an enzyme that affects the body's cortisol levels. The inhibition of its activity can be used in the treatment of Cushing's syndrome, metabolic syndrome and type 2 diabetes. In this study, we synthesized new
質問
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. Lincoln, NE
    • 1件のレビュー
    • 0件の投票
    星5/5個です。
    Always providing quality chemicals.
    As always chemicals from Aldrich are high quality. Shipped fast and packaged well.
    Googleで翻訳する