Merck
17457
Sigma-Aldrich
メチル α-ブロモイソブチレート
≥99.0% (GC)
別名:
メチル 2-ブロモ-2-プロピオン酸メチル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥9,390
¥9,390
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥9,390
About This Item
化学式:
(CH3)2CBrCOOCH3
CAS番号:
分子量:
181.03
Beilstein:
1209484
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,390
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
密度
1.399 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)C(C)(C)Br
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-5(2,6)4(7)8-3/h1-3H3
InChI Key
PQUSVJVVRXWKDG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
メチル α-ブロモイソブチレートをReformatsky反応に適用して 1,4-二置換 3,3-ジメチルアゼチ-2-オンを調製しました[1]
原子移動ラジカル重合(ATRP)イニシエーター。メチル末端基を持つポリマーを生成します。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
17457-500ML:
17457-VAR:
17457-BULK:
17457-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reformatsky reaction of methyl ?-bromoisobutyrate with Schiff bases derived from salicylaldehyde and 2-hydroxynaphthalene-1-carbaldehyde.
Russ. J. Org. Chem., 40(6), 834-836 (2004)
プロトコル
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
ウォーリック大学のProf. Dave Haddletonの研究グループによって実証された、ATRPによる重合。