E12206
E12206-100G
¥6,770
1 of 10
Sigma-Aldrich
A90004
アントラキノン
65800
2-メチルアントラキノン
8.00465
Anthraquinone
PHL82729
226521
2-(ヒドロキシメチル)アントラキノン
275034
9,10-フェナントレンキノン
444650
2-ブロモメチル-アントラキノン
166391
1-Formylpyrrolidine
CDS000522
1-ヒドロキシアントラ-9,10-キノン
75707
ビス(2,4,6-トリクロロフェニル) オキサラート
200
≥97%
108-111 °C (lit.)
CCc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
1S/C16H12O2/c1-2-10-7-8-13-14(9-10)16(18)12-6-4-3-5-11(12)15(13)17/h3-9H,2H2,1H3
SJEBAWHUJDUKQK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
フォトニック・光学材料
Warning
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Blood,spleen
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
E12206-500G: E12206-5G: E12206-BULK: E12206-VAR: E12206-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
1 of 8
M36203
6-メチルクマリン
289922
トリス(2-エチルヘキシル) ホスファート
160326
4,4′-ビス(ジエチルアミノ)ベンゾフェノン
T73601
1,2,4-トリメチルベンゼン
341169
亜鉛フタロシアニン
PH000059
2-(4-ETHYLBENZOYL)BENZOIC ACID
8.20969
Perylene