Merck
D7631
Sigma-Aldrich
5,5-Dimethyl-2,4-oxazolidinedione
別名:
DMO, NSC 30152
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,700
¥19,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7NO3
CAS番号:
分子量:
129.11
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
mp
77-80 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H7NO3/c1-5(2)3(7)6-4(8)9-5/h1-2H3,(H,6,7,8)
InChI Key
JYJFNDQBESEHJQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
  • ベンゾ縮環またはナフト縮環ニッケルβ-オキサテトラアザコリン錯体の合成
  • カテプシンKインヒビターとして用います
例えば以下のような薬理研究に関与する分子。
  • 抗てんかん薬の生物的に等価な一般的代替品の同定
  • エネルギー代謝をミトコンドリア呼吸から解糖に変化させる薬剤に用いるスクリーニング
  • 総胆管嚢胞/膵胆管合流異常を持つ患者でのタンパク栓の溶解
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D7631-1G:
D7631-25G:
D7631-100G:
D7631-VAR:
D7631-BULK:
D7631-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F Dubé et al.
Developmental biology, 190(1), 41-54 (1997-10-23)
Intracellular pH (pHi) measurements were performed in surf clam (Spisula solidissima) oocytes before and after artificial activation or fertilization [evidenced by germinal vesicle breakdown (GVBD)] by the dimethyloxazolidinedione (DMO) and 2',7'-bis-(2-carboxyethyl)-5-(and-6)-carboxyfluorescein (BCECF) methods. Results using both methods showed increases of
Hemal Mehta et al.
The Cochrane database of systematic reviews, 4, CD011599-CD011599 (2018-04-19)
The combination of steroid and anti-vascular endothelial growth factor (VEGF) intravitreal therapeutic agents could potentially have synergistic effects for treating diabetic macular oedema (DMO). On the one hand, if combined treatment is more effective than monotherapy, there would be significant
G A Biagini et al.
The Journal of biological chemistry, 276(31), 29157-29162 (2001-04-12)
Giardia intestinalis is a pathogenic fermentative parasite, which inhabits the gastrointestinal tract of animals and humans. G. intestinalis trophozoites are exposed to acidic fluctuations in vivo and must also cope with acidic metabolic endproducts. In this study, a combination of
Matias Iglicki et al.
The British journal of ophthalmology, 104(5), 666-671 (2019-08-09)
We aimed to investigate a novel optical coherence tomography (OCT) finding of outer retinal hyperreflective deposits (ORYDs) in patients with naïve diabetic macular oedema (DMO) seen after small gauge pars plana vitrectomy (PPV) with internal limiting membrane (ILM) peeling. Furthermore
Deirdre L Zander-Fox et al.
Reproductive biomedicine online, 21(2), 219-229 (2010-07-10)
The preimplantation embryo is highly susceptible to in-vitro stress, and although this does not necessarily perturb blastocyst development, it can significantly affect embryo physiology and the ability to form a viable pregnancy. This study determined that the preimplantation mouse embryo