Merck
P22400
Sigma-Aldrich
N-フェニルジエタノールアミン
97%
別名:
2,2′-(フェニルイミノ)ジエタノール, N,N-ビス(2-ヒドロキシエチル)アニリン, N-フェニル-2,2′-イミノジエタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥4,650
1 KG
¥8,940
¥4,650
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥4,650
1 KG
¥8,940
About This Item
化学式:
C6H5N(CH2CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
181.23
Beilstein:
2096832
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,650
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES記法
OCCN(CCO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO2/c12-8-6-11(7-9-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
InChI Key
OJPDDQSCZGTACX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P22400-1KG:
P22400-VAR:
P22400-250G:
P22400-BULK:
P22400-5G:
P22400-3KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Piotr Król et al.
Colloid and polymer science, 289(15-16), 1757-1767 (2011-12-02)
WAXS, DSC and AFM methods were employed to compare phase structures of the coatings obtained from waterborne polyurethane cationomers which had been synthesised in the reaction of some diisocyanates (MDI, IPDI, TDI and HDI) with polyoxyethylene glycols (M = 600 and 2,000)
Aswin Anand Pai et al.
Clinical lymphoma, myeloma & leukemia, 20(2), 130-135 (2019-12-04)
High-dose melphalan (MEL) is the standard conditioning regimen used for autologous stem cell transplantation (ASCT) in patients with multiple myeloma (MM). Generic MEL is routinely used in various transplant centers across the world including ours due to its reduced cost