Merck
D38804
Sigma-Aldrich
2,6-ジブロモアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥26,400
¥26,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥26,400
About This Item
化学式:
Br2C6H3NH2
CAS番号:
分子量:
250.92
Beilstein:
2207094
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
crystals
bp
262-264 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1c(Br)cccc1Br
InChI
1S/C6H5Br2N/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
InChI Key
XIRRDAWDNHRRLB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D38804-10G:
D38804-5G:
D38804-VAR:
D38804-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Tapan K Pal et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(52), 19064-19070 (2015-11-21)
By using a bent tetracarboxylic acid ligand that incorporates a pendent-NH2 functional group, a 3D Zn(II)-framework (1) based on Zn2 (CO2)4 secondary building units and Zn12 (CO2)24 supramolecular building blocks has been synthesized. Framework 1 is thermally less stable, which