Merck
617555
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tribromoaniline-13C6
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H4Br3N
分子量:
335.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
99 atom % 13C
質量シフト
M+6
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[13c]1[13c](Br)[13cH][13c](Br)[13cH][13c]1Br
InChI
1S/C6H4Br3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
GVPODVKBTHCGFU-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)