Merck
D3511
Sigma-Aldrich
trans-4,5-ジヒドロキシ-1,2-ジチアン
greener alternative
≥99%
別名:
trans-1,2-ジチアン-4,5-ジオール, DTT, 酸化型
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥20,500
5 G
¥67,700
¥20,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥20,500
5 G
¥67,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O2S2
CAS番号:
分子量:
152.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥20,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 9
new score: 6
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Atom Economy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
130-132 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@@H]1CSSC[C@H]1O
InChI
1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-8-2-4(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI Key
YPGMOWHXEQDBBV-QWWZWVQMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トランス--4,5-ジヒドロキシ-1,2-ジチアン (酸化DTT)は、ジチオスレイトールが分子内ジスルフィド結合した形態です。 ストレス応答遺伝子を活性化させることによって分子ストレス応答を誘発する能力を有する、強力な還元剤です。[1][2]
メルクは、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)の4つのカテゴリーの1つに属するグリーン代替品をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、リエンジニアリング(再設計)製品のカテゴリーに属しており、グリーンケミストリーの原則“アトムエコノミー(Atom Economy)”、“危険性の低い化学合成”、および “再生可能資源の利用”における主な改善を表しています。 ここをクリックして、 DOZNスコアカードをご覧ください。
関連事項
ジチオトレイト-ル(DTT)の酸化型。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D3511-VAR:
D3511-500MG:
D3511-100MG:
D3511-BULK:
D3511-1G:
D3511-5G:
D3511-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reduction of trans-4, 5-Dihydroxy-1, 2-dithiane by Cellular Oxidoreductases Activates gadd153/chop and grp78 Transcription and Induces Cellular Tolerance in Kidney Epithelial Cells.
Halleck MM
The Journal of Biological Chemistry, 272(35), 21760-21766 (1997)
Jing Li et al.
PloS one, 12(2), e0172504-e0172504 (2017-02-23)
Starch breakdown in leaves at night is tightly matched to the duration of the dark period, but the mechanism by which this regulation is achieved is unknown. In Arabidopsis chloroplasts, β-amylase BAM3 hydrolyses transitory starch, producing maltose and residual maltotriose.
Francesca Sparla et al.
Plant physiology, 141(3), 840-850 (2006-05-16)
Nine genes of Arabidopsis (Arabidopsis thaliana) encode for beta-amylase isozymes. Six members of the family are predicted to be extrachloroplastic isozymes and three contain predicted plastid transit peptides. Among the latter, chloroplast-targeted beta-amylase (At4g17090) and thioredoxin-regulated beta-amylase (TR-BAMY; At3g23920; this
Hélène Launay et al.
Journal of molecular biology, 430(8), 1218-1234 (2018-03-05)
Among intrinsically disordered proteins, conditionally disordered proteins undergo dramatic structural disorder rearrangements upon environmental changes and/or post-translational modifications that directly modulate their function. Quantifying the dynamics of these fluctuating proteins is extremely challenging but paramount to understanding the regulation of
Modulating the endoplasmic reticulum stress response with trans-4, 5-dihydroxy-1, 2-dithiane prevents chemically induced renal injury in vivo.
Asmellash S
Toxicological Sciences, 88(2), 576-584 (2005)